Få mere at vide
Thermo Scientific™ PNPP substrater
Artikelnummer. 10371394 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Format:
Pulver
Sæt
Tablet
Væske
Pakningsstørrelse:
1 sæt
100ml
105 tabletter
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Pakningsstørrelse
10371394 Væske 100ml
11889260 Pulver 25g
11859270 Tablet 105 tabletter
10571384 Sæt 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10371394 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 37621
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ Pierce PNPP-substrater er pulvere, tabletter, opløsninger og komplette sæt af p-nitrophenylphosphat, et kolorimetrisk, opløseligt substrat af alkalisk fosfatase til brug i ELISA applikationer.
PNPP (p-Nitrophenylphosphat, Disodium Sal) er et udbredt substrat til påvisning af alkalisk fosfatase iELISA anvendelser. Når alkalisk fosfatase og PNPP reagerer, dannes et gult vandopløseligt reaktionsprodukt. Dette reaktionsprodukt absorberer lys ved 405 nm. Pierce PNPP findes i fire formater: tørt krystallinsk pulver, engangstabletter, en stabil substratopløsning og et komplet sæt med substratopløsning og diethanolaminbuffer.
Thermo Scientific Pierce PNPP (p-nitrophenylfosfat, dinatriumsalt) er et kolorimetrisk, opløseligt substrat til alkalisk fosfatase til brug iELISA applikationer. Når alkalisk fosfatase og PNPP reagerer, dannes et gult vandopløseligt reaktionsprodukt. Dette reaktionsprodukt absorberer lys ved 405 nm.
Egenskaber ved PNPP (p-nitrophenylphosphat):
  • Enkomponent alkalisk fosfatase (AP) substrat
  • Absorptionsmaksimum på 405 nm
  • Udvikler en gul nuance i opløsning ved reaktion med AP
  • Sikrere at bruge—indeholder et ikke-kviksølv, ikke-azid konserveringsmiddel
Substratet tilbydes i flere formater:
PNPP-substrat
  • Pulverform
PNPP Substrattabletter
  • 5 mg tabletter med en inert fylder som rest.
PNPP Substratkit
  • PNPP-tabletter og en diethanolaminbuffer for at give mere end en liter substrat. Diethanolamin-substratbufferen (Kat. Nr. 34064) leveres også individuelt som en 5X koncentrat.
1-Step™ PNPP Substratløsning
  • Omgår dette tidskrævende og variable introduktionstrin ved at levere et enkelt PNPP-substrat. Dette substrat er stabilt i 12 måneder ved 2-8 – °C og kan stoppes med konventionelle metoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt 1-Step™ PNPP substratløsning
Produkttype ELISA-substrat
Mængde 100 mL
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Form Væske
Format Væske
Produktlinje 1-Step
Substrategenskaber Kemisk substrat
Substrattype Alkalisk fosfatase
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares produktet ved 4 °C.
Forsendelsestilstand Omgivende