Få mere at vide
PNPP, dinatriumhexahydrat, TRC
Artikelnummer. 30416547
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30416547 1 g
1 options
Artikelnummer. 30416547 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP6534431G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PNPP','Disodium Hexahydrate
CAS 333338-18-4
Molekylær formel C6H4NNa2O6P • 6( H2O)
Mængde 1 g
Synonym 4-Nitrophenyl Phosphate Disodium Salt, Disodium 4-Nitrophenyl Phosphate, Disodium Mono(4-nitrophenyl) Phosphate, Disodium p-Nitrophenyl Phosphate, p-NPP Disodium Salt, p-Nitrophenyl Disodium Phosphate, p-Nitrophenyl Phosphate Disodium Salt, p-Nitrophenylphosphate Disodium Salt, Mono(p-nitrophenyl) Ester Phosphoric Acid Disodium Salt, p-Nitro-phenol Phosphate Disodium Salt
InChI formel InChI=1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
SMIL O=N(C1=CC=C(C=C1)OP(O[Na])(O[Na])=O)=O.O.O.O.O.O.O
IUPAC navn natrium4-nitrophenylphosphat hexahydrat
Molekylvægt (g/mol) 371.11
Formel vægt 371.02