Få mere at vide
MedChemExpress PNPG
Artikelnummer. 16459457
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16459457 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 16459457 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY15927
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
MedChemExpress PNPG(4-Nitrophenyl-β-D- glucopyranoside) is a chromogenic β-D-glucosidase substrate, producing a yellow solution upon cleavage.
Tekniske data
CAS 2492-87-7
Opløselighed DMSO : ≥ 48 mg/mL (159.34 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (33.20 mM∣Need ultrasonic)
Synonym 4-Nitrophenyl β-D-glucopyranoside
Indhold og opbevaring -20°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Mængde 5 g
Molekylvægt (g/mol) 301.25 g/mol
Produkttype Biochemical Assay Reagents
Renhed eller kvalitetsklasse 98.33%