missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Novus Biologicals™ PNMA6A Recombinant Protein Antigen

Artikelnummer. 18118558 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Protein længde:
GPWNVVFVPRCSGEEFLGLGRVFHFPEQEGQMVESVAGALGVGLRRVCWLRSIGQAVQPWVEAVRCQSLGVF
IPEDCDDAEFQESLEAALRPMGHFTVLGKAFREEDNATAALVELDREVN
Pakningsstørrelse:
0.1ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Protein længde unitSize
18118558 IPEDCDDAEFQESLEAALRPMGHFTVLGKAFREEDNATAALVELDREVN 0.1ml
18112398 GPWNVVFVPRCSGEEFLGLGRVFHFPEQEGQMVESVAGALGVGLRRVCWLRSIGQAVQPWVEAVRCQSLGVF -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18118558 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP246800PEP

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition

A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human PNMA6A The PNMA6A Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The PNMA6A Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Protein længde IPEDCDDAEFQESLEAALRPMGHFTVLGKAFREEDNATAALVELDREVN
Renhed >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Fælles navn PNMA6A Recombinant Protein Antigen
Indhold og opbevaring Store at −20°C short term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulering PBS and 1M Urea, pH 7.4
Til brug med (applikation) AC
Gene Alias MA6, MGC15827, paraneoplastic antigen like 6A, PNMA6
Gen symbol PNMA6A
Etikettype Unlabeled
Molekylvægt (g/mol) 26 kDa
Produkttype Recombinant Protein Antigen
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Kilde E.coli
Specifik reaktivitet Human
Vis mere Vis mindre

For Research Use Only.

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.