Få mere at vide
Novus Biologicals™ PNMA-like 1 Recombinant Protein Antigen
Artikelnummer. 18343164 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
100 μg
Artikelnummer. 18343164
Brand: Novus Biologicals™ NBP317416PEP
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Antibody Competition
Formulering PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Gen-id (Entrez) 55228
Molekylvægt (g/mol) M.W. Theoretical: 33 kDa
Mængde 100 μg
Opbevaringskrav Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias FLJ10781, KIAA1183L, PNMA-like 1, PNMA-like protein 1
Gen symbol PNMA8A
Forskningskategori Cell Biology
Renhed eller kvalitetsklasse >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein PNMA-like 1