Få mere at vide
Gibco™ PNGase F Glycan Cleavage Kit
Artikelnummer. 16347381
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
16347381 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 16347381 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A39245
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
PNGase F Glycan Cleavage Kit indeholder alle komponenter, der er nødvendige for at udføre enzymatisk fjernelse af næsten alle N-bundne oligosaccharider fra glycoproteiner.
Sættet inkluderer PNGase F-enzymet, som spalter N-glycan-kæder ved de inderste GlcNAc- og asparaginrester af høj mannose-, hybrid- og komplekse oligosaccharider.
Funktioner:
  • ≥95% renhed
  • Rekombinant PNGase F-enzym uden endoglycosidase F1, F2 eller F3
  • Enzymet efterlader N-glycan-kerneoligosaccharider intakte og egnet til nedstrømsanalyse
  • Velegnet til brug under naturlige eller denaturerende forhold
Komponenter inkluderet i PNGase F Glycan Cleavage Kit er: 33.000 enheder PNGase F (500.000 enheder/ml) og 1 ml PNGase F 10X buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •33.000 enheder PNGase F-enzym, rekombinant (500.000 enheder/mL), opbevares ved -20 °C
•1 mL PNGase F 10X-buffer, opbevares ved -20 °C
Forsendelsestilstand Våd is
Form Væske
Mængde 1 sæt
Produkttype PNGase F Glycan Cleavage Kit