Få mere at vide
DuraLab Pneumatiske hjul til laboratorievogne
Artikelnummer. 30280293
Skift visning
Produkttype:
Indsæt
Artikelnummer. Produkttype
30280293 Indsæt
1 options
Artikelnummer. 30280293 Leverandør DuraLab Leverandørnr. DRL0008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1380.00 DKK
    1278.07 DKK / Pakke med 1
    Spare 101.93 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Sæt af 4 pneumatiske hjul kompatible med DuraLab laboratorievognserien. Ideel til laboratorier, medicinske miljøer, forskningssteder og industrielle miljøer.
  • Specielt designet til kompatibilitet med DuraLab Laboratory Trolley Range
  • Pneumatisk konstruktion af høj kvalitet sikrer pålidelig og langtidsholdbar ydeevne
  • Fremragende støddæmpning til sikker transport af følsomt udstyr
  • Giver ubesværet manøvredygtighed i laboratorier, medicinske faciliteter og industrielle miljøer
Tekniske data
Produkttype Indsæt