Få mere at vide
Fisherbrand™ Pneumatic Airgo Crimper
Artikelnummer. 15592290 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
15592290 Hver
1 options
Artikelnummer. 15592290
Forventet forsendelse: 20-11-2026
One hand, secure, reproducible crimps/decrimps of 8, 11, 13 and 20mm vials with the push of a button.
  • 11mm AIRGO Crimper Low Pressure
  • Pneumatic
  • Steel
  • Crimper
  • Reduces hand strain compared to manual crimper operation
  • Quick and easy removal of aluminum seals with the push of a button
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pneumatic Crimper
Diameter (metrisk) Indvendig 11 mm
Materiale Stål
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Produkttype High Pressure