Få mere at vide
Melford PMSF
Beskrivelse
Irreversibel serinproteasehæmmer af chymotrypsin, kallikrein, papain, subtilisin, thrombin og trypsin.
Irreversibel serinproteasehæmmer af chymotrypsin, kallikrein, papain, subtilisin, thrombin og trypsin. Arbejdskonsentration: 0,1-1,0 mM.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 329-98-6 |
| Molekylær formel | C7H7FO2S |
| Mængde | 25 g |