Få mere at vide
Vitlab™ PMP Målecylinder i høj form
Artikelnummer. 10273111
Kapacitet (metrisk):
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10273111
Brand: Vitlab™ 65304
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nyd høj stabilitet med den sekskantede base med bundnitter Vitlab™ PMP Målecylinder i høj form. Det tolererer termisk stress op til 121° C (autoklavering), som ikke bevirker, at tolerancegrænserne permanent overskrides.
  • Gradueret cylinder
  • Klasse
  • Høj form
  • Forhøjet skala
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Materiale PMP
Tolerance ±10 ml
Certificeringer/compliance DIN 12681, ISO 6706
Klasse EN
Skala Forhøjede graduering og ringmærker
Diameter (metrisk) 97 mm
Gradueringer 20 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Grænse for fejl ±10 ml
Form Rund
Base Type Sekskantet
Højde (metrisk) 482 mm
Type Gradueret cylinder