Få mere at vide
BRAND™ PMP Farvningstrug
Artikelnummer. 11834060 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Mængde:
4 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11834060 4 pakker Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 11834060 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 474300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1190.00 DKK
    808.66 DKK / Pakke med 4
    Spare 381.34 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
PMP konstruktion. Indeholder to låg: en til at hjælpe med at beskytte mod fordampning, når den ikke er i brug, og en med en håndtagsåbning, der letter farvningsprocessen.
  • PMP (polymethylpenten) konstruktion
  • Klar
  • Mål: 101 x 83 x 70 mm (uden bakke)
  • Indeholder to låg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bund form Flad
Farve Klarhed
Type Bejdseløb
Til brug med (applikation) Farvning
Mængde 4 pakker
Dimensioner (L x B) 101 x 83 mm
Længde (metrisk) 101 mm
Bredde (metrisk) 83 mm
Højde (metrisk) 70 mm