Få mere at vide
Kartell™ PMP Schifferdecker farvningskrukke
Beskrivelse
Kartell™ PMP Shifferdecker Staining Jar er designet til at holde op til tyve ryg mod ryg 76 x 26 mm dias med sine 10 riller.
- Holder 76 x 26 mm dias
- Ti riller
- Leveres med PMP dække
- Kan rumme 20 dias ryg mod ryg
- Xylen kan forårsage ætsning efter 2 dage ved stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Lukning inkluderet | Lukning inkluderet |
| Lukningsmateriale | PMP |
| Bund form | Flad |
| Farve | Klar |
| Materiale | PMP |
| Type | Staining Jar |
| Mængde | 4/Pk. |
| Slide Count | 20 |
| Dimensioner (L x B) | 76 x 65 mm |
| Længde (metrisk) | 76 mm |
| Vis mere |