Få mere at vide
BRAND™ PMP Schiefferdecker farvetrug
Artikelnummer. 10494871 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Slide Count:
20
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Slide Count Pakningsstørrelse
10494871 20 Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 10494871 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 474410
På lager
PMP konstruktion med Shiefferdecker mønster passer til 20 slides ryg mod ryg.
  • PMP (polymethylpenten) konstruktion
  • Klarhed
  • Passer til 20 dias (10 par ryg-mod-ryg)
  • Inkluderer låg
  • Mål: 76 x 26 mm
  • Schiefferdecker mønster
  • Leveres i pakker med 4 stk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukning inkluderet Ja
Farve Klarhed
Materiale PMP
Type Bejdseløb
Til brug med (applikation) Farvning
Mængde 4 Pakke
Slide Count 20
Dimensioner (L x B) 76 x 26 mm
Længde (metrisk) 86 mm
Bredde (metrisk) 70 mm
Højde (metrisk) 51 mm