Få mere at vide
Kartell™ PMP Hellendhal Farvningskrukke
Artikelnummer. 10375681
Skift visning
Slide Count:
16
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Slide Count Pakningsstørrelse
10375681 16 Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 10375681 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0035500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.00 DKK
    274.84 DKK / Pakke med 4
    Spare 15.16 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kartell™ PMP Hellendhal Staining Jar er designet til at holde op til seksten ryg mod ryg 76 x 26 mm objektglas lodret med sine 8 riller.
  • Holder 76 x 26 mm dias lodret
  • Otte riller
  • Leveres med PMP dække
  • Kan rumme 16 slides ryg mod ryg
  • Xylen kan forårsage ætsning efter 2 dage ved stuetemperatur
Tekniske data
Lukning inkluderet Lukning inkluderet
Lukningsmateriale PMP
Bund form Flad
Farve Klar
Materiale PMP
Type Staining Jar
Mængde 4/Pk.
Slide Count 16
Dimensioner (L x B) 58 x 53.5 mm
Længde (metrisk) 58 mm
Bredde (metrisk) 53.5 mm
Højde (metrisk) 86 mm