Få mere at vide
VITLAB™ PMP Griffin Beaker
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
150 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
Beskrivelse
- Krystalklare gennemsigtige graduerede bægre
- Til autoklavering anbefales modeller med hævede gradueringer
- For at bevare mærker, rengør ved højst 60 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Krystalklar |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | PMP |
| Til brug med (applikation) | Til volumenmåling |
| Højde (metrisk) | 147 mm |
| Type | Griffin Beaker |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Uddannet | Ja |
| Certificeringer/compliance | ISO 7056 |
| Skala | Rød trykt skala |
| Vis mere |