Få mere at vide
VITLAB™ PMP Griffin Beaker
Artikelnummer. 12723409
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
150 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 12723409
Brand: VITLAB™ 61803
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gør dit arbejde nemmere og sikrere, mens du håndterer en bred vifte af væsker med disse polymethylpentenbægre. VITLAB™ PMP Griffin Beakers har en letlæselig, præget rød skala.
  • Krystalklare gennemsigtige graduerede bægre
  • Til autoklavering anbefales modeller med hævede gradueringer
  • For at bevare mærker, rengør ved højst 60 °C
Tekniske data
Farve Krystalklar
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale PMP
Til brug med (applikation) Til volumenmåling
Højde (metrisk) 117.5 mm
Type Griffin Beaker
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO 7056
Skala Rød trykt skala
Stil Griffin