Få mere at vide
Kartell SpA PMP Graduated Beaker
Artikelnummer. 10001121
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
3000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10001121 3000 mL Pakke med 2
10122281 25 mL Pakke med 20
10325731 50 mL Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10001121 Leverandør Kartell SpA Leverandørnr. 0133000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Graduated beakers, low form - Class B
Conforms to ISO 7056 - 1981 (E) . Crystal clear, autoclavable. Will withstand 170°C for short periods. Permanent graduations are moulded in for reproducibility. Excellent chemical resistance.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3000 mL
Materiale PMP
Type Graduated Beaker
Sterilitet Non-sterile
Autoklaverbar Autoclavable
Engangs Reusable
Uddannet Yes
Certificeringer/compliance ISO 7056
Skala Molded Scale
Stil Griffin, Low Form