Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | PMP |
| Inkluderer | PP prop |
| Sokkelled | Jordfuge: NS 24/29 |
| Tolerance | 0.4 mL |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Klasse | EN |