Få mere at vide
BRAND™ PMP Klasse A målekolbe
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | PMP |
| Inkluderer | PP prop |
| Sokkelled | Jordfuge: NS 19/26 |
| Tolerance | 0.25 mL |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Klasse | EN |