Få mere at vide
Brand™ PMMA Workstation Storage
Artikelnummer. 10099930 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Længde: 165 mm
Artikelnummer.
10099930 Længde: 165 mm
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 10099930 Leverandør Brand™ Leverandørnr. 131900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1975.00 DKK
    1923.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 51.94 DKK
    2% Slukket
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Fremstillet af PMMA (akrylglas.) BRAND™ PMMA Workstation Storage er ideel til opbevaring og dispensering af små laboratoriegenstande som pipettespidser, mikrocentrifugerør og Pasteur-pipetter.
  • Fremstillet af PMMA (akrylglas)
  • Hvid og klar. Fås i to størrelser.
  • Ideel til opbevaring og dispensering af små laboratoriegenstande som pipettespidser, mikrocentrifugerør og Pasteur-pipetter.
  • Aftageligt topdæksel med hængslet frontdæksel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Arbejdsstationsopbevaring
Oversigt (LxWxH) 165 x 152 x 355mm
Til brug med (udstyr) Opbevaring og dispensering af små laboratoriegenstande som pipettespidser, mikrocentrifugerør og Pasteur-pipetter
Mængde 1 stk.