Få mere at vide
Bohlender™ PMMA SICCO Stjerneekssikkator
Mål (D x B x H) Indvendig:
330 x 260 x 480 mm
Beskrivelse
- Kan bruges med op til 26 hylder
- Stabelbar
- Forstærket aluminiumsramme med akrylpaneler
- Dør med magnetisk lås og cirkulær gummitætning
- Skridsikre gummifødder
- Let aflæst elektronisk hygrometer
- Variable hylder lavet af akrylglas
- Teleskophylder
- Tørremiddelbakke
- Silicagel medfølger
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Materiale | PMMA |
| Produkttype | SICCO Stjerne-eksikator |
| Mængde | 1 hver |
| Hylde Type | Teleskopisk |
| Volumen (metrisk) | 51 L |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 330 x 260 x 480 mm |
| Bredde (metrisk) | 310 mm |
| Bredde (metrisk) interiør | 260 mm |
| Højde (metrisk) | 480 mm |
| Vis mere |