Få mere at vide
Bohlender™ PMMA SICCO Auto Star Desikkator
Artikelnummer. 10013561
Skift visning
Mål (D x B x H) Indvendig:
330 x 260 x 480 mm
Artikelnummer. Mål (D x B x H) Indvendig
10013561 330 x 260 x 480 mm
1 options
Artikelnummer. 10013561 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. V187707
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17534.16 DKK
    13067.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 4466.63 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Brug denne ekssikkator til en række forskellige tørreapplikationer. Bohlender™ PMMA SICCO Auto Star Desiccators har aluminiumsramme med paneler lavet af akrylglas, bagpanel lavet af aluminium, inklusive fire hylder lavet af akrylglas, hygrometer og monteret tørreenhed.
  • Kan bruges med op til 26 hylder
  • Stabelbar
  • Forstærket aluminiumsramme med akrylpaneler
  • Dør med magnetisk lås og cirkulær gummitætning
  • Skridsikre gummifødder
  • Let aflæst elektronisk hygrometer
  • Variable hylder lavet af akrylglas
  • Automatisk tørring (manuel regenerering af tørremiddel er ikke nødvendig)
  • Konstant lav indvendig luftfugtighed mellem 20% og 30%
  • Teleskophylder
Tekniske data
Farve Klar
Materiale PMMA
Produkttype SICCO Auto-Star-Desiccator
Mængde 1 hver
Hylde Type Teleskopisk
Volumen (metrisk) 51 L
Mål (D x B x H) Indvendig 330 x 260 x 480 mm
Bredde (metrisk) 310 mm
Bredde (metrisk) interiør 260 mm
Højde (metrisk) 480 mm
Dybde (metrisk) 375 mm
Dybde (metrisk) interiør 330 mm