Få mere at vide
Brand™ PMMA semi-mikrokuvetter
Artikelnummer. 10038810 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1,5 til 3 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10038810 1,5 til 3 ml Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10038810 Leverandør Brand™ Leverandørnr. 759115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.65 DKK
    116.27 DKK / Pakke med 100
    Spare 179.38 DKK
    60% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Disse makro- eller semi-mikrokuvetter, der fås i PS og PMMA, er ideelle til kinetiske målinger.
  • Makro- eller semi-mikrokuvetter fås i PS og PMMA
  • Ideel til kinetiske målinger
  • Vinduer er forsænket for at beskytte mod ridser, pilemærke angiver optisk vejorientering
  • Plastibrand kuvetter leveres grupperet efter formhulenummer for at sikre laveste variation af ekstinktionskoefficient
  • Brugbar bølgelængde> 300 nm
  • Standardafvigelse ved 320 nm:± 0,004 ekstinktionsenheder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Semi-mikro kuvette
Kapacitet (metrisk) 1,5 til 3 ml
Materiale PMMA
Mængde 100 pakke