Få mere at vide
Brand™ PMMA makrokuvetter
Artikelnummer. 10429852 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2,5 til 4,5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10429852 2,5 til 4,5 ml Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10429852 Leverandør Brand™ Leverandørnr. 759105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00 DKK
    110.67 DKK / Pakke med 100
    Spare 1.33 DKK
    1% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Standard makro- og mikrokuvetter med en klar, ren optisk vej, der angiver den optiske vejorientering.
  • Makro og semi mikro kuvetter
  • Sorteret efter formhulsnummer
  • PMMA eller PS
  • Minimal variation i ekstinktionsværdien
  • Optisk perfekt transmissionsområde
  • Forsænket vindue for at beskytte mod ridser
  • Pilehovedmarkering viser transmissionsretningen
  • Klar, ren optisk vej med indikation af optisk vejorientering
  • Fremstillet under kontrollerede rumforhold og pakket fuldautomatisk uden menneskelig kontakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Makro kuvette
Kapacitet (metrisk) 2,5 til 4,5 ml
Materiale PMMA
Mængde 100 pakke