Få mere at vide
ERLAB PMMA kabelkanaler
Artikelnummer. 30484795 Shop alle Erlab produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Hætter og indhegninger
Udstødnings- og hjælpeluftkanal
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
30484795 Hætter og indhegninger
30484792 Udstødnings- og hjælpeluftkanal
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30484795 Leverandør ERLAB Leverandørnr. NORT000476/D
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Organiser og beskyt kabler med PMMA Cable Ducts
  • Kabelkanaler muliggør ren og sikker installation af elektriske kabler i emhættens arbejdsområde
  • Sikre kemisk resistens og visuel inspektion af kabler
  • Undgå kabelrod og beskyt mod mekanisk slid og forurening
  • Monteret på højre side af motorhjelmen for ergonomisk adgang og optimal kabelstyring
  • Forbedr luftstrømmens flydende ved at reducere forhindringer forårsaget af kabler, der går direkte gennem chassiset
  • Ideelt til konfigurationer, der involverer flere instrumenter, sensorer eller overvågningsudstyr
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Hætter og indhegninger
Produkttype Øvre kanalovergangsadapter