Få mere at vide
PMM2/Phosphomannomutase 2 Antibody [DyLight 650], R&D Systems™
Artikelnummer. 30498625 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30498625 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30498625 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP338068C
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PMM2/Phosphomannomutase 2 Polyclonal antibody specifically detects PMM2/Phosphomannomutase 2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen PMM2/Phosphomannomutase 2
Applikationer ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret DyLight 650
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CDG1, CDG1A, CDGS, EC 5.4.2.8, phosphomannomutase 2, PMM 2
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-246 of human PMM2/Phosphomannomutase 2 (NP_000294.1).,, Sequence:, MAAPGPALCLFDVDGTLTAPRQKITKEMDDFLQKLRQKIKIGVVGGSDFEKVQEQLGNDVVEKYDYVFPENGLVAYKDGKLLCRQNIQSHLGEALIQDLINYCLSYIAKIKLPKKRGTFIEFRNGMLNVSPIGRSCSQEERIEFYELDKKENIRQKFVADLRKEFAGKGLTFSIGGQISFDVFPDGWDKRYCLRHVENDGYKTIYFFGDKTMPGGNDHEIFTDPRTMGYSVTAPEDTRRICELLFS
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Lipid and Metabolism
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 5373
Målarter Human, Mouse, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinje Novus