Få mere at vide
Grant Instruments™ PHMT Thermoshaker til mikrorør og mikroplader
Model-:
PHMT-PSC24
PHMT-PSC24N
PHMT-PSC32
PHMT-PSC96
PMHT-PSC18
Holder:
24 x 1,5 ml mikrorør
24 x 2 ml mikrorør
32 x 0,2 ml og 12 x 1,5 ml mikrorør
32 x 0,5 ml/1,5 ml mikrorør
96-brønds PCR-plade
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kombinerer tre instrumenter i ét:
- Mikrorør og mikroplade termoshaker
- Kompakt bordinkubator
- Mikrorør og mikropladeryster i kolde eller omgivende temperaturer
- 2-linjers LCD-display viser tydeligt både indstillede og aktuelle værdier for temperatur, rystehastighed og tid.
- Udskiftelig blok til 20 eller 12 mikrorør giver fleksibilitet til en nem ændring i anvendelsen.
- Temperaturkalibreringsfunktion til at kompensere for forskelle i den termiske opførsel af forskellige rør og prøver.
- Fungerer ekstremt jævnt, stille og konsekvent.
- Inkluderer‘ blød’ startfunktion til sarte prøver.
- Hurtig start - acceleration 3 sekunder.
- Kompakt og robust, med en lav profil og lille fodaftryk.
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 2 mm |
| Hastighedsområde | 250 til 1400 rpm (stigninger på 10 rpm) |
| Temperaturområde (metrisk) | Omgivende +5 til 100 °C |
| Holder | 96-brønds PCR-plade |
| Temperaturindstilling | 5 °C til 100 °C |
| Temperaturensartethed | 0,1 °C ved 37 °C; 0,2 °C ved 60 °C; 0,2 °C ved 100 °C |
| Dybde (metrisk) | 230 mm |
| Højde (metrisk) | 130 mm |
| Bredde (metrisk) | 205 mm |
| Vægt (metrisk) | 4 kg |
| Vis mere |