Få mere at vide
Grant Instruments™ PHMT Thermoshaker til mikrorør og mikroplader
Artikelnummer. 15163706
Skift visning
Model-:
PHMT-PSC24
PHMT-PSC24N
PHMT-PSC32
PHMT-PSC96
PMHT-PSC18
Holder:
24 x 1,5 ml mikrorør
24 x 2 ml mikrorør
32 x 0,2 ml, 12 x 1,5 ml mikrorør
32 x 0,5 ml/1,5 ml mikrorør
96-brønds PCR-plade
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Holder Pakningsstørrelse
15163706 PHMT-PSC24N 24 x 1,5 ml mikrorør Hver
15201176 PHMT-PSC96 96-brønds PCR-plade Hver
13479429 PHMT-PSC24 24 x 2 ml mikrorør Hver
15291166 PHMT-PSC32 32 x 0,2 ml, 12 x 1,5 ml mikrorør Hver
11411048 PMHT-PSC18 32 x 0,5 ml/1,5 ml mikrorør Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15163706 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. PHMTPSC24N
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Accelererer på 3 sekunder for hurtig start, men fungerer også jævnt og stille, dette Grant Instruments™ PMHT Thermoshaker til mikrorør og mikroplader er ideel til DNA-ekstraktion, enzymreaktioner og cellebiologiske teknikker.
  • Kombinerer tre instrumenter i ét:
    • Mikrorør og mikroplade termoshaker
    • Kompakt bordinkubator
    • Mikrorør og mikropladeryster i kolde eller omgivende temperaturer
  • 2-linjers LCD-display viser tydeligt både indstillede og aktuelle værdier for temperatur, rystehastighed og tid.
  • Udskiftelig blok til 20 eller 12 mikrorør giver fleksibilitet til en nem ændring i anvendelsen.
  • Fungerer ekstremt jævnt, stille og konsekvent.
  • Inkluderer‘ blød’ startfunktion til sarte prøver.
  • Hurtig start - acceleration 3 sekunder.
  • Kompakt og robust, med en lav profil og lille fodaftryk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 2 mm
Hastighedsområde 250 til 1400 rpm (stigninger på 10 rpm)
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5 til 100 °C
Holder 24 x 1,5 ml mikrorør
Rørkapacitet 1.5 mL
Temperaturindstilling 5 °C til 100 °C
Temperaturensartethed 0,1 °C ved 37 °C; 0,2 °C ved 60 °C; 0,2 °C ved 100 °C
Dybde (metrisk) 230 mm
Højde (metrisk) 130 mm
Bredde (metrisk) 205 mm
Vægt (metrisk) 4 kg
Model- PHMT-PSC24N
Vise 2 linjer x 16 tegn LCD
Antal stillinger 24