Få mere at vide
Motic™ Mikroskop i PM-serien
Artikelnummer. 11763195
Skift visning
Hovedstil:
Monokulær, 45° Skrå, 360° Roterende
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Hovedstil unitSize
11763195 Monokulær, 45° Skrå, 360° Roterende Hver
1 options
Artikelnummer. 11763195 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1100102200632
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Petrografisk dette mikroskop kan bruges som et standard lysfeltmikroskop eller som et polariserende mikroskop. Motic™ PM-seriens mikroskop er velegnet til undersøgelser i geologi og mineralogi
  • PM-serien indeholder forskellige modeller med Swing in/out analysator& polarisator i monokulær, kikkert og trinokulær version, eller med 1/4λ tallerken, fuldλ plade, Bertrand-linse og et koaksialt fokuseringssystem.
  • DIN EA akromatiske objektiver 4X, 10X og 40X.
  • Analysator og polarisator.
  • Grundlæggende og avanceret version tilgængelig.
Tekniske data
Kondensator type Fokuserbar 1,25 NA Abbe kondensator med irismembran og filterholder.
Oversigt Separat justering af grov- og finfokusering med øvre grænsestop for at forhindre beskadigelse af dias og objektiver, med fokusspændingsjustering for at forhindre scenedrift.
Okular WF 10X/18 mm, en med almindeligt trådkors
Hovedstil Monokulær, 45° Skrå, 360° Roterende
Belysningstype Halogen med Intensity Control 12V/20w
Forstørrelseskraft 4X, 10X, 40XS
Model- PM-1805
Måltyper EA Achromatic, Parfocal og Parcentric
Produkttype Petrografisk, polariserende mikroskop
Inkluderer Swing-in analysator og polarisator. Stage: 130 mm diameter, 360° kan drejes 1° med sceneklip.
Næsestykke Omvendt monteret, firdobbelt roterende næsestykke, med positive klik-stop for præcise forstørrelsesændringer.
Elektriske krav 220/240 V (CE)