Få mere at vide
RETSCH PM 400 Model planetkuglemølle
Artikelnummer. 10708981 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Spænding:
220/230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding unitSize
10708981 220/230 V Hver
1 options
Artikelnummer. 10708981 Leverandør RETSCH Leverandørnr. 20.535.0001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug planetkuglemøller, hvor den højeste grad af finhed er påkrævet. Retsch™ PM 400 Model-planetkuglemøller opfylder alle tekniske krav til kolloid formaling og giver den nødvendige energi til mekanisk legering. PM 400 er en robust gulvmodel med 4 formalingsstationer.
  • Velafprøvede blandings- og størrelsesreduktionsprocesser
  • Ekstremt høje centrifugalkræfter resulterer i meget høj pulveriseringsenergi og korte formalingstider
  • Kraftig og hurtig formaling ned til nano-området
  • Reproducerbare resultater på grund af energi- og hastighedskontrol
  • Velegnet til langvarige forsøg
  • 2 forskellige formalingstilstande (tør og våd)
  • Valgfrit tryk- og temperaturmålesystem PM GrindControl
  • Bredt udvalg af materialer til forureningsfri formaling
  • Sikkerhedsskyder for sikker betjening
  • Perfekt stabilitet på laboratoriebænken takket være FFCS-teknologi
  • Innovativ modvægt og ubalancesensor til uovervåget drift
  • Komfortabel parameterindstilling via display og ergonomisk 1-knaps betjening
  • Automatisk formalingskammerventilation
  • der kan gemmes 10 SOP'er
  • Programmerbar starttid
  • Backup ved strømsvigt sørger for lagring af resterende formalingstid
  • Krukker med O-type-forsegling for sikker drift, tryktætte
Tekniske data
Produkttype Planetkuglemølle
Certificeringer/compliance CE-certificeret
Oversigt Planetkuglemølle, 1220 (1900) H x 836 B x 780 mm D, PM 400 Model, 220/230V, 50/60Hz, 1,5kW Drive Power, 1-faset strømtilslutning, RS 232/RS 485 Interface, <10 mm foderstørrelse, <1μm, til kolloid formaling <0,1μm finhed, med 4 formalingsstationer, hastighedsforhold 1:-2, IP 30
Dimensioner (L x B x H) 780 x 836 x 1220 (1900) mm
Elektriske krav 220/230 V, 50/60 Hz
Til brug med (applikation) Pulverisering, blanding, homogenisering, kolloid formaling, mekanisk legering
Højde (metrisk) 1200 mm (lukket), 1900 mm (åben)
Hertz 50/60 Hz
Interface RS 232/RS 485
IP-vurdering IP30
Længde (metrisk) 780 mm
Model- PM 400
Fase 1-faset strømtilslutning
Spænding 220/230 V
Bredde (metrisk) 836 mm