Få mere at vide
RETSCH PM 400 MA model planetkuglemøller
Shop alle Retsch produkter
Hastighed:
1 : -2.5
1 : -3
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Planetkuglemølle |
| Certificeringer/compliance | CE-certificeret |
| Oversigt | Planetkuglemølle, 1220 (1900) H x 836 B x 780 mm D, PM 400 MA Model, 220/230V, 50/60Hz, 1,5kW Drive Power, 1-faset strømtilslutning, RS 232/RS 485 Interface,< 10 mm foderstørrelse,< 1 μm, med 4 slibestationer, hastighedsforhold 1 : -3, til mekanisk legering, IP 30 |
| Dimensioner (L x B x H) | 780 x 836 x 1220 (1900) mm |
| Elektriske krav | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Til brug med (applikation) | Til mekanisk legering |
| Højde (metrisk) | 1200 mm (lukket), 1900 mm (åben) |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Interface | RS 232/RS 485 |
| IP-vurdering | IP30 |
| Vis mere |