Få mere at vide
RETSCH PM 400 MA model planetkuglemøller
Artikelnummer. 11984222 Shop alle Retsch produkter
Hastighed:
1 : -2.5
1 : -3
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11984222
Brand: RETSCH 20.535.0008
Kun null tilbage
Tekniske data
Produkttype Planetkuglemølle
Certificeringer/compliance CE-certificeret
Oversigt Planetkuglemølle, 1220 (1900) H x 836 B x 780 mm D, PM 400 MA Model, 220/230V, 50/60Hz, 1,5kW Drive Power, 1-faset strømtilslutning, RS 232/RS 485 Interface,< 10 mm foderstørrelse,< 1 μm, med 4 slibestationer, hastighedsforhold 1 : -3, til mekanisk legering, IP 30
Dimensioner (L x B x H) 780 x 836 x 1220 (1900) mm
Elektriske krav 220/230 V, 50/60 Hz
Til brug med (applikation) Til mekanisk legering
Højde (metrisk) 1200 mm (lukket), 1900 mm (åben)
Hertz 50/60 Hz
Interface RS 232/RS 485
IP-vurdering IP30
Længde (metrisk) 780 mm
Model- PM 400 MA
Fase 1-faset strømtilslutning
Hastighed 1 : -3
Spænding 220/230 V
Bredde (metrisk) 836 mm