Beskrivelse
- Velafprøvede blandings- og størrelsesreduktionsprocesser
- Ekstremt høje centrifugalkræfter resulterer i meget høj pulveriseringsenergi og korte formalingstider
- Kraftig og hurtig formaling ned til nano-området
- Reproducerbare resultater på grund af energi- og hastighedskontrol
- Velegnet til langvarige forsøg
- 2 forskellige formalingstilstande (tør og våd)
- Valgfrit tryk- og temperaturmålesystem PM GrindControl
- Bredt udvalg af materialer til forureningsfri formaling
- Sikkerhedsskyder for sikker betjening
- Perfekt stabilitet på laboratoriebænken takket være FFCS-teknologi
- Innovativ modvægt og ubalancesensor til uovervåget drift
- Komfortabel parameterindstilling via display og ergonomisk 1-knaps betjening
- Automatisk formalingskammerventilation
- der kan gemmes 10 SOP'er
- Programmerbar starttid
- Backup ved strømsvigt sørger for lagring af resterende formalingstid
- Krukker med O-type-forsegling for sikker drift, tryktætte
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Planetkuglemølle |
| Certificeringer/compliance | CE-certificeret |
| Dimensioner (L x B x H) | 415 x 630 x 468 mm |
| Elektriske krav | 230 V, 50/60 Hz |
| Til brug med (applikation) | Landbrug, biologi, kemi/plastik, byggematerialer, teknik/elektronik, miljø/genbrug, geologi/metallurgi, glas/keramik, medicin/farmaceutiske produkter |
| Højde (metrisk) | 468 mm |
| Interface | RS 232/RS 485 |
| IP-vurdering | IP30 |
| Længde (metrisk) | 415 mm |
| Model- | PM 200 |
| Vis mere |