Få mere at vide
Emma Safety Footwear Plusvius sikkerhedssko
Artikelnummer. p-7159423
Størrelse:
41
42
43
44
46
49
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 13419599
Brand: Emma Safety Footwear MM93786841
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyttet med Sympatex™ et af de mest slidstærke, mest flydende afvisende materialer, der findes, inklusive ætsende kemikalier. Giver enestående greb i al slags vejr og en god pasform på foden.
  • S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
  • Fuldnarvet læder / Sympatex™ konstruktion
  • Kemikaliebestandig / Væskeafvisende
  • GripForce™ Duo varmebestandig ydersål
  • Desinficeret
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 20345:2011
Lukketype Snørebånd
Farve Sort, Grå
Design Pluvius
Liner materiale Hydro-Tec™ Desinficeret sølv / Sympatex™
Materiale Læder
Størrelse 41
Tå materiale Stål
Modstandsdygtig overfor Kemikalier