Få mere at vide
Emma Safety Footwear Plusvius sikkerhedssko
Artikelnummer. 13489599
Skift visning
Størrelse:
41
42
43
44
46
49
Pakningsstørrelse:
1 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
13489599 46 -
13419599 41 -
13439599 42 -
13459599 43 -
13469599 44 -
15979091 49 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 13489599 Leverandør Emma Safety Footwear Leverandørnr. MM93786846
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2016.00 DKK
    1396.08 DKK / 1 par
    Spare 619.92 DKK
    30% Slukket
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyttet med Sympatex™ et af de mest slidstærke, mest flydende afvisende materialer, der findes, inklusive ætsende kemikalier. Giver enestående greb i al slags vejr og en god pasform på foden.
  • S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
  • Fuldnarvet læder / Sympatex™ konstruktion
  • Kemikaliebestandig / Væskeafvisende
  • GripForce™ Duo varmebestandig ydersål
  • Desinficeret
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 20345:2011
Lukketype Snørebånd
Farve Sort, Grå
Design Pluvius
Liner materiale Hydro-Tec™ Desinficeret sølv / Sympatex™
Materiale Læder
Størrelse 46
Tå materiale Stål
Modstandsdygtig overfor Kemikalier