Få mere at vide
Cytiva PlusOne™ Reagenser
Artikelnummer. 11515005 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
500 ml
Form:
Fast stof
Væske
Pakningsstørrelse:
500g
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Form Pakningsstørrelse
11515005 500 g Fast stof 500g
10380315 500 ml Væske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11515005 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17131901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    870.00 DKK
    814.73 DKK / 500g
    Spare 55.27 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Elektroforesereagenser af høj kvalitet. Cytiva Life Sciences™ PlusOne Reagenser er et miljøvenligt opløsningsmiddel med lav toksicitet til elektroforese af høj kvalitet.
Urinstof
  • Giver højeste opløsning og de reneste resultater for IEF udført under denaturerende forhold
  • Urea opløseliggør og udfolder de fleste proteiner til deres fuldstændigt tilfældige konformation, med alle ioniserbare grupper udsat for opløsning
  • 8M urinstof inkluderet i 2-D prøveopløsningen
Repel-Silane ES
Lav toksicitet og miljøvenligt opløsningsmiddel
  • Hæmmer klæbning af polyacrylamidgeler, agarosegeler og nukleinsyrer til glasoverflader
  • Bind-Silane
    • Anvendes til kovalent vedhæftning af polyacrylamidgeler til en glasoverflade
    • Sætter sig fast på glasset under farvning og tørring
    Urinstof:
    • Molekylvægt: 60,06
    • Fysisk tilstand: Fast
    • Farve: Hvid
    • Pakke med 500 g
    Repel-Silane ES
    • Molekylvægt: 129,06
    • Fysisk tilstand: Væske
    • Farve: Farveløs
    • Pakke med 500 ml
    Bind-Silane
    • Molekylvægt: 248,4
    • Fysisk tilstand: Væske
    • Farve: Bleg
    • Pakke med 25 ml
    IEF, PAGE, sekventering
    Certificeringer
    Velegnet til DIGE
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Kogepunkt >132 °C
    CAS 2530-85-0
    Farve Hvid
    Form Fast stof
    Til brug med (applikation) IEF, PAGE, sekventering
    Smeltetemperatur 132 °C
    Molekylvægt (g/mol) 60.06
    Mængde 500 g
    Opbevaringskrav Tør ved 5 - 30 ᵒC
    Produkttype Urea