Få mere at vide
Cytiva PlusOne™ Reagenser
Artikelnummer. 10380315 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
500 ml
Form:
Fast stof
Væske
Pakningsstørrelse:
500g
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Form Pakningsstørrelse
10380315 500 ml Væske 500ml
11515005 500 g Fast stof 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10380315 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17133201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2757.00 DKK
    2159.97 DKK / 500ml
    Spare 597.03 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Elektroforesereagenser af høj kvalitet. Cytiva Life Sciences™ PlusOne Reagenser er et miljøvenligt opløsningsmiddel med lav toksicitet til elektroforese af høj kvalitet.
Urinstof
  • Giver højeste opløsning og de reneste resultater for IEF udført under denaturerende forhold
  • Urea opløseliggør og udfolder de fleste proteiner til deres fuldstændigt tilfældige konformation, med alle ioniserbare grupper udsat for opløsning
  • 8M urinstof inkluderet i 2-D prøveopløsningen
Repel-Silane ES
Lav toksicitet og miljøvenligt opløsningsmiddel
  • Hæmmer klæbning af polyacrylamidgeler, agarosegeler og nukleinsyrer til glasoverflader
  • Bind-Silane
    • Anvendes til kovalent vedhæftning af polyacrylamidgeler til en glasoverflade
    • Sætter sig fast på glasset under farvning og tørring
    Urinstof:
    • Molekylvægt: 60,06
    • Fysisk tilstand: Fast
    • Farve: Hvid
    • Pakke med 500 g
    Repel-Silane ES
    • Molekylvægt: 129,06
    • Fysisk tilstand: Væske
    • Farve: Farveløs
    • Pakke med 500 ml
    Bind-Silane
    • Molekylvægt: 248,4
    • Fysisk tilstand: Væske
    • Farve: Bleg
    • Pakke med 25 ml
    IEF, PAGE, sekventering
    Certificeringer
    Velegnet til DIGE
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    CAS 2530-85-0
    Oversigt PlusOne Repel-Silane ES
    Farve Farveløs
    Koncentration 2%
    Form Væske
    Til brug med (applikation) Anvendes i IEF, PAGE og Sequencing
    Molekylvægt (g/mol) 129.06
    Mængde 500 ml
    Opbevaringskrav Tør og mørk ved stuetemperatur
    Produkttype Urea
    compliance-icons compliance-icons compliance-icons
    Produktidentifikator
    • repel-silane ES
    Signalord
    • Advarsel
    Farekategori
    • Brandfarlig væske Kategori 3
    • Akut toksicitet Kategori 4
    • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
    • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
    Faresætning
    • H226-Brandfarlig væske og damp.
    • H302+H312-Farlig ved indtagelse eller hudkontakt
    • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
    • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
    Sikkerhedssætning
    • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
    • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
    • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
    • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
    • P273-Undgå udledning til miljøet.
    • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
    • P235-Opbevares køligt.
    • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i