Få mere at vide
PlusOne ReadySol IEF 40% T, 3% C, Cytiva
Artikelnummer. 11534995 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1000ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11534995
Brand: Life Science products Cytiva 17131001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
PlusOne Acrylamide IEF is outstanding for use in isoelectric focusing and DNA sequencing. In addition to the absence of polymerization interfering impurities, Acrylamide IEF is essentially free of charged acrylamide derivatives (less than 20 ppm) for very stable pH gradients. PlusOne Acrylamide is available as a powder, a solution, and premixed solutions (ReadySol). Dry powder is the most stable form of acrylamide with a shelf life of more than three years. Solutions of acrylamide are convenient, virtually eliminating the risk of acrylamide dust in the air. ReadySol, a solution of acrylamide and bisacrylamide, is convenient and fast with minimal preparation and handling. ReadySol ensures a reproducible solution composition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Fysisk form Liquid
Farve Colorless
Mængde 1 L
Opløselighedsinformation Cold & hot water
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ReadySol IEF T40 C3, 1000 ml
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Acrylamide, N, N'-methylenediacrylamide