Få mere at vide
Cytiva PlusOne DNA Silver Staining Kit
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
4ml
Beskrivelse
- Typical sensitivity: 20 to 50pg DNA/band
- Reaction time: <1.5 hr.
- Kit contents: fixing solution, staining solution, sodium carbonate solution, 37% formaldehyde, 2% sodium thiosulfate, stopping and preserving solution, instruction booklet, short instructions (laminated sheet)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | DNA Silver Staining Kit provides reproducible and sensitive nonradioactive detection of nucleic acids in polyacrylamide gels in less than 1.5 h. Brings speed, convenience and very high sensitivity to the staining of proteins and nucleic acids. |
| Produkttype | DNA Silver Staining Kit |
| Plet type | Silver Stain |
| Form | Liquid |
| Til brug med (applikation) | Automatic staining equipment, Standard manual Silver staining of DNA in Polyacrylamide gels |
| Sættets indhold | Fixing solution 5X: Benzene Sulphonic Acid, 3% w/v in 24% v/v Ethanol 500mL, Staining solution 5X: Silver Nitrate, 1% w/v Benzene Sulphonic Acid, 0.35 % w/v 500mL, Sodium Carbonate solution 5X: Sodium Carbonate, 12.5% w/v 500mL, Formaldehyde 37% |
| Mængde | 1 sæt |
| Opbevaringskrav | 10° to 30°C |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H301 + H311 + H331-Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i