Få mere at vide
Corning™ Pluronics Sacrificial Ink til Matribot™ Bioprinter
Artikelnummer. 17760789 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Mængde:
5 sprøjter
Artikelnummer. Mængde
17760789 5 sprøjter
1 options
Artikelnummer. 17760789 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 6157
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Pluronics Sacrificial Ink er et offer- og støtteblæk, der er klar til at printe, og som udviser fremragende printbarhed. Designet til brug med Matribot™ Bioprinter.
  • Klar til print offer- og støtteblæk, der udviser fremragende printbarhed
  • Nem at fjerne, når først trykt ved vask med kold PBS
  • Har været brugt til fremstilling af vaskulariseret væv, kanaler i mikrofluidiske enheder og støttestilladser til komplicerede vævskonstruktioner
  • Kan også fortyndes til 25% v/v med vand for at bruge som et læringsværktøj til at efterligne dispensering af temperaturfølsomme hydrogeler
  • Designet til brug med Corning™ Matribot™ Bioprinter
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Farve Klarhed
    Til brug med (udstyr) Corning Matribot Bioprinter
    Produkttype Offerblæk
    Kapacitet (metrisk) 2,7 ml/sprøjte
    Oversigt Steril-A kvalitet
    Model- Pluronics
    Til brug med (applikation) Fremstilling af vaskulariseret væv, kanaler i mikrofluidiske enheder og støttende stilladser til komplicerede vævskonstruktioner
    Mængde 5 sprøjter
    Opbevaringskrav 4 °C til 8 °C