Beskrivelse
Pluronic F-68 er en difunktionel blokcopolymer overfladeaktivt middel, der ender i primære hydroxylgrupper. Det er et ikke-ionisk detergent, der beskytter celler mod hydrodynamisk skade, herunder frysning og optøning, overførsel og omrøring. Det kan også bruges til at reducere skumdannelse i omrørte kulturer og reducere cellevedhæftning til glas. Anvendes til in vitro isolering af lymfocytter fra fortyndet fuldblod. Pluronic F-68™ er et registreret varemærke tilhørende BASF Corporation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pluronic F-68™ Polyol |
| Mængde | 100 ml |
| Synonym | 10% Solution, 100X |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.