Få mere at vide
Pluronic™ F-68 polyol, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17801431 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 g
Artikelnummer. 17801431
Brand: MP Biomedicals 092750016
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ikke-ionisk detergent velegnet til cellekultur og insektcellekultur.
Pluronic F-68 Polyol er et ikke-ionisk detergent, der beskytter celler mod hydrodynamisk skade. Det kan også bruges til in vitro-isolering af lymfocytter fra fortyndet fuldblod.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 g