Få mere at vide
Invitrogen™ Pluronic™ F-127, lav UV-absorbans
Beskrivelse
Pluronic™ F-127, lav UV-absorption
Pluronic F-127 er en ikke-ionisk, tensid polyol (molekylvægt cirka 12.500 dalton), som er fundet at lette opløselighed af vanduopløselige farvestoffer og andre materialer i fysiologiske medier.1 Pluronic F-127 bruges ofte til at hjælpe med at sprede acetoxymethyl (AM) esterne i vores ionindikatorer samt i vores cellesporstoffer som CFDA-SE.
Tekniske data
Tekniske data
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 2 g |