Få mere at vide
Invitrogen™ Pluronic™ F-127 (20 % opløsning i DMSO)
Artikelnummer. 10767854
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10767854 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 10767854 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. P3000MP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    742.00 DKK
    689.65 DKK / 1ml
    Spare 52.35 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Pluronic™ F-127 (20 % opløsning i DMSO)
Pluronic F-127* 20% opløsning i DMSO* er en ikke-ionisk, overfladeaktiv polyol (molekylvægt ca. 12.500 dalton), der har vist sig at lette solubiliseringen af vanduopløselige farvestoffer og andre materialer i fysiologiske medier. Pluronic F-127 bruges almindeligvis til at hjælpe med at sprede acetoxymethyl (AM) estere af vores ionindikatorer såvel som vores cellesporfarvestoffer såsom CFDA-SE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Fysisk form Væske
Mængde 1 ml