Få mere at vide
Thermo Scientific™ PluriTest™ Assay service
Artikelnummer. 18745405 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
1 prøve
Artikelnummer.
18745405 1 prøve
1 options
Artikelnummer. 18745405 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A38154
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
PluriTest Assay Service er et hurtigt og omkostningseffektivt alternativ til teratomdannelse til verifikation af pluripotens i humane pluripotente stamcellelinjer.
  • Et hurtigt og omkostningseffektivt alternativ til teratomdannelse til verifikation af pluripotens i humane pluripotente stamcellelinjer
  • Denne service udnytter GeneChip PrimeView Global Gene Expression Profile Array (905400), som muliggør udtryksprofilering med vægt på etableret velannoteret indhold
  • Mere end 36.000 transskriptioner og varianter måles pr. prøve
De PluriTest Assay Service tilbyder:
  • Hurtig datalevering– ekspeditionstid på fire uger eller mindre
  • Praktisk prøveforberedelse– bare send en frossen cellepille
  • Kvantitative resultater– sammenligne profiler med referencesæt> 450 cellelinjer og vævstyper
  • Peer-godkendelse– citeret assay> 570 gange i den videnskabelige litteratur
  • Enestående støtte– en dedikeret projektleder til hyppig projektkommunikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 prøve
Varighed 3 uger
Produkttype Assay Service
Produktlinje Applied Biosystems
Felt Kun brug til forskning
Målgruppe Stamcelleforskere
Arter ADN