Få mere at vide
PluriSIn 1, MedChemExpress
Beskrivelse
PluriSIn 1 (NSC 14613) is an inhibitor of stearoyl-coA desaturase (SCD), and is a pluripotent cell-specific inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PluriSIn 1 |
| CAS | 91396-88-2 |
| Farve | Earth Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C12H11N3O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | NSC 14613 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (468.96 mM) |
| SMIL | O=C(C1=CC=NC=C1)NNC2=CC=CC=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.24 |
| Vis mere |