missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pluripotin, MedChemExpress
Beskrivelse
Pluripotin is a dual inhibitor of ERK1 and RasGAP with KDs of 98 nM and 212 nM, respectively. Pluripotin also inhibits RSK1, RSK2, RSK3, and RSK4 with IC50s of 0.5, 2.5, 3.3, and 10.0 μM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pluripotin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 839707-37-8 |
| Farve | White |
| Mængde | 2 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H25F3N8O2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | SC1 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 33 mg/mL (59.94 mM) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?