Få mere at vide
Invitrogen™ Pluripotent stamcelle 4-markør immuncytokemi-kit
Artikelnummer. 15554384
Skift visning
Mængde:
40 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15554384 40 prøver Pakke med 40
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15554384 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A24881
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Pluripotent stamcelle 4-markør immuncytokemi-kit
Pluripotent Stem Cell 4-Marker Immunocytochemistry Kit muliggør optimal billedbaseret analyse af fire nøglemarkører for humane pluripotente stamceller (PSC'er): OCT4, SOX2, SSEA4 og TRA-1-60. Dette højtydende immuncytokemi-sæt (ICC) indeholder et komplet sæt primære og sekundære antistoffer, en nuklear DNA-farvning og præfabrikerede buffere til et optimeret farvningseksperiment. For at karakterisere pluripotente stamceller ved hjælp af kun to markører, anbefaler vi os af Pluripotent Stamcelle Immunocytokemi Kit (OCT4, SSEA4) eller Pluripotent Stamcelle Immunocytokemi Kit (SOX2, TRA-1-60) .
Med det pluripotente stamcelle 4-markør immuncytokemi-kit kan du:
  • Bekræft ekspression af centrale pluripotente stamcellemarkører med meget specifikke antistoffer
  • Få flere oplysninger pr. prøve ved at måle mere end én markør ad gangen
  • Generer smukke multipleksede billeder med minimal indsats
  • Spar tid og undgå celletab ved at minimere unødvendige vasketrin i din farvningsprotokol
  • Behandl prøver med tillid ved hjælp af et komplet og optimeret sæt ICC-reagenser
    Bekræft udtryk for nøgle-PSC-markører
    Antistofferne inkluderet i sættet er omhyggeligt udvalgt og valideret til høj ydeevne i ICC-analysen af PSC'er, uanset om de dyrkes under feederafhængige eller feeder-fri mediesystemer. OCT4 og SOX2 er kritiske nukleare markører, mens SSEA4 og TRA-1-60 er vigtige celleoverflademarkører.
    Få flere oplysninger pr. prøve
    Antistofkombinationerne i sættet er designet til at muliggøre specifik og samtidig vurdering af to markører ad gangen (f.eks. OCT4 & SSEA4 og SOX2 & TRA-1-60) sammen med nuklear DNA-farvning for at hjælpe med at spare tid og dyrebar prøve.
    Generer smukke multipleksede billeder
    Drevet af den overlegne ydeevne af lys, fotostabil Alexa Fluor™ farvestoffer, muliggør dette sæt erhvervelse af smukke multipleksede billeder af PSC-markørudtryk ved hjælp af almindeligt tilgængelige blå, grønne og orange/røde filtersæt.
    Minimer unødvendige vasketrin
    Den strømlinede metode, der anbefales til dette sæt, eliminerer unødvendige vasketrin, der findes i standard ICC-protokoller, for at hjælpe med at spare tid og mindske sandsynligheden for celletab under farvningsprotokollen, især ved brug af dækglas eller kammerglas. De eneste påkrævede vaske er efter inkubation med primære og sekundære antistoffer.
    Behandl prøver med tillid
    Et optimeret sæt præfabrikerede fikserings-, permeabiliserings-, blokerings- og vaskebuffere giver dig mulighed for at fokusere på at besvare videnskabelige spørgsmål i stedet for at bruge tid på at forberede reagenser og bestemme kompatibilitet.
    Hvad du får
    Pluripotent Stem Cell 4-Marker Immunocytochemistry Kit kan nemt skaleres til enhver kulturplade, skål eller objektglasformat med reagenser, der er tilstrækkelige til at farve 40 prøver med et 50 uL farvningsvolumen. (Se detaljer om kitindhold nedenfor.)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Konjugeret 2 Farve, Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 594
    Mængde 40 prøver
    Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C til 4 °C:
  • 10μ L af Rabbit Anti-Human OCT4 (200X)
  • 20μ L af Rotte Anti-Human SOX2 (100X)
  • 20μ L af Mouse Anti-Human SSEA4 (100X)
  • 20μ L af Mouse Anti-Human TRA-1-60 (100X)
  • 20μ L af Alexa Fluor™ 555 Æsel Anti-kanin (250X)
  • 20μ L af Alexa Fluor™ 594 Æsel Anti-kanin (250X)
  • 20μ L af Alexa Fluor™ 488 Æsel Anti-rotte (250X)
  • 20μ L af Alexa Fluor™ 555 Goat Anti-Mouse IgM (250X)
  • 20μ L af Alexa Fluor™ 594 Goat Anti-Mouse IgM (250X)
  • 20μ L af Alexa Fluor™ 488 Goat Anti-Mouse IgG3 (250X)
    Opbevares ved -20 °C til stuetemperatur:
  • 1 hætteglas af NucBlue™ Fast celle ReadyProbes™ Reagens (1X)
  • 10 ml fikseringsopløsning (1X)
  • 10 ml permeabiliseringsopløsning S (1X)
  • 20 ml blokeringsopløsning (1X)
  • 20 ml vaskebuffer (10X)
  • Produkttype Immuncytokemi-sæt
    compliance-icons compliance-icons compliance-icons
    Produktidentifikator
    • Pluripotent Stem Cell 4-Marker Immunocytochemistry Kit
    Signalord
    • Fare
    Farekategori
    • Carcinogenicitet Kategori 1B
    • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
    • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
    • Hudsensibilisering Kategori 1
    • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
    Faresætning
    • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
    • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
    • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
    • H350-Kan fremkalde kræft.
    • H371-Kan forårsage organskader.
    Sikkerhedssætning
    • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
    • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
    • P264-Vask grundigt efter brug.
    • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
    • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
    • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
    • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
    • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
    • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
    • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
    • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
    Supplerende oplysninger
    • MIXTURE LIST-Contain: Paraformaldehyde