Få mere at vide
Kartell Pluripet Pro
Volumen (metrisk):
10μ l
10.000μ L
100μ l
1000 μL
2μ L
20μ l
200μ l
5000μ L
Beskrivelse
- Individuelt kalibreret i en ISO 17025 akkrediteret laboratorium iht ISO 8655 standarder. Kalibreringscertifikat findes i instrumentet.
- Universalspidskegler er kompatible med de fleste af de internationalt accepterede standardspidser.
- Patenteret UniCal™ teknologien muliggør en hurtig genkalibrering på mindre end 15 sekunder i en enkelt operation uden at afbryde cifrene fra stempelmekanismen og undgå den traditionelle hit- og prøvemetode til kalibrering.
- μAir™ teknologi sikrer nøjagtighed og præcision bedre end ISO 8655 standard, ved at minimere dødt luftrum mellem stemplet og væsken i spidsen. Denne teknologi reducerer luftkompressionen og giver brugeren mulighed for at opnå større præcision under laboratorieøvelser.
- Ultra Soft Stempelkraften, hvor dens 1. trins stempelkraft kun er 8,95 N og 2. trins stempelkraften er kun 16,85 N. Det bløde stempel i høj grad forbedrer brugerkomforten selv under lange timers pipettering.
- Glat ydre overflade, der muliggør nem rengøring.
- Førsteklasses æstetik og byggekvalitet, der kan sammenlignes med internationale topmærker.
- Ultra letvægtet pipette (PC).
- Polycarbonat husmateriale gør mikropipetterne holdbare, lette, ridsefaste og smudsafvisende.
- Fjeder- og kuglebaseret cifferskiftemekanisme sikrer ingen utilsigtet volumenændring under udførelse af forskellige operationer.
- Den indbyggede spidsudkaster udstøder spidser med optimal kraft og giver stor æstetisk værdi.
- Den forskellige farvekodning af dispenseringsknappen letter identifikation af det ønskede volumenområde under den daglige laboratorierutine
- Nyttigt til applikationer inden for molekylærbiologi, mikrobiologi, immunologi, analytisk kemi, forskningslaboratorier, uddannelsesområde osv.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Pipettespids 0,5 til 10μ L |
| Greb Type | Ergonomi |
| Materiale | Plast |
| Antal kanaler | 1 |
| Programmerbarhed | Nej |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Type | Variabel volumen mikropipette |
| Vis mere |