Få mere at vide
Kartell Pluripet Pro
Artikelnummer. 30048906
Volumen (metrisk):
10μ l
10.000μ L
100μ l
1000 μL
2μ L
20μ l
200μ l
5000μ L
Artikelnummer. 30048906
Brand: Kartell 1300003
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Meget præcist, ergonomisk letvægtsdesign, med en struktur lavet af polycarbonat, udstyret med et stort 4-cifret display. Karakteriseret af avanceret teknologi, kalibrering og reduktion af dødrummet mellem spidsholderkeglen og stemplet. Fuldt autoklaverbar ved 121° C i 20 minutter.
  • Individuelt kalibreret i en ISO 17025 akkrediteret laboratorium iht ISO 8655 standarder. Kalibreringscertifikat findes i instrumentet.
  • Universalspidskegler er kompatible med de fleste af de internationalt accepterede standardspidser.
  • Patenteret UniCal™ teknologien muliggør en hurtig genkalibrering på mindre end 15 sekunder i en enkelt operation uden at afbryde cifrene fra stempelmekanismen og undgå den traditionelle hit- og prøvemetode til kalibrering.
  • μAir™ teknologi sikrer nøjagtighed og præcision bedre end ISO 8655 standard, ved at minimere dødt luftrum mellem stemplet og væsken i spidsen. Denne teknologi reducerer luftkompressionen og giver brugeren mulighed for at opnå større præcision under laboratorieøvelser.
  • Ultra Soft Stempelkraften, hvor dens 1. trins stempelkraft kun er 8,95 N og 2. trins stempelkraften er kun 16,85 N. Det bløde stempel i høj grad forbedrer brugerkomforten selv under lange timers pipettering.
  • Glat ydre overflade, der muliggør nem rengøring.
  • Førsteklasses æstetik og byggekvalitet, der kan sammenlignes med internationale topmærker.
  • Ultra letvægtet pipette (PC).
  • Polycarbonat husmateriale gør mikropipetterne holdbare, lette, ridsefaste og smudsafvisende.
  • Fjeder- og kuglebaseret cifferskiftemekanisme sikrer ingen utilsigtet volumenændring under udførelse af forskellige operationer.
  • Den indbyggede spidsudkaster udstøder spidser med optimal kraft og giver stor æstetisk værdi.
  • Den forskellige farvekodning af dispenseringsknappen letter identifikation af det ønskede volumenområde under den daglige laboratorierutine
  • Nyttigt til applikationer inden for molekylærbiologi, mikrobiologi, immunologi, analytisk kemi, forskningslaboratorier, uddannelsesområde osv.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Til brug med Pipettespids 0,2 til 20μ L
Greb Type Ergonomi
Materiale Plast
Antal kanaler 1
Programmerbarhed Nej
Sterilitet Ikke-steril
Type Variabel volumen mikropipette
Volumen (metrisk) 20μ l
Egnet til formålet Certificeret kvalitet